Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ fluoreszierende Nukleotide
Markieren von DNA- und RNA-Sonden. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ CyDye™ Fluoreszenz-Nukleotide sind für die mehrfarbige Analyse in Mikroarrays, FISH, die Chromosomenidentifikation, Ganzchromosommarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung optimiert.
Marke:  Cytiva 25-8010-87
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10554195
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zur Markierung von DNA- und RNA-Proben, insbesondere bei Mehrfarbenanalysen in Mikroarrays, FISH, Chromosomenidentifizierung, Ganzchromosomenmarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung. CyDye-markierte Nukleotide sind in einer Reihe von hellen, intensiven Farben mit schmalen Emissionsbändern erhältlich—, ideal für Multiplexing innerhalb einer einzigen Probe.
  • Geringe nichtspezifische Bindung
  • Hohe Fotostabilität
  • Hohe Wasserlöslichkeit
  • pH-unempfindlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CyDyes sind eine Gruppe heller Fluoreszenzfarbstoffe, die in der Genomik- und Proteinforschung eingesetzt werden können. Farbstoffmarkierte Cy-Nukleotide besitzen folgende Eigenschaften:
791.99 (monofunktional), 975.15 (bifunktional)
Kennzeichnungsreagenzien für die Fluoreszenzmarkierung
-20 °C
Tiefrot
7,4
Cy5-CTP
670 nm
100 nmol
Genomische Forschung und Protein-Forschung, Markierung von DNA- und RNA-Proben, insbesondere bei Mehrfarbenanalysen in Mikroarrays, FISH, Chromosomenidentifizierung, Ganzchromosomenmarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung