Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ fluoreszierende Nukleotide
Markieren von DNA- und RNA-Sonden. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ CyDye™ Fluoreszenz-Nukleotide sind für die mehrfarbige Analyse in Mikroarrays, FISH, die Chromosomenidentifikation, Ganzchromosommarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung optimiert.
Marke: Cytiva PA55026
544.03 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descripción
Zur Markierung von DNA- und RNA-Proben, insbesondere bei Mehrfarbenanalysen in Mikroarrays, FISH, Chromosomenidentifizierung, Ganzchromosomenmarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung. CyDye-markierte Nukleotide sind in einer Reihe von hellen, intensiven Farben mit schmalen Emissionsbändern erhältlich—, ideal für Multiplexing innerhalb einer einzigen Probe.
- Geringe nichtspezifische Bindung
- Hohe Fotostabilität
- Hohe Wasserlöslichkeit
- pH-unempfindlich
Especificaciones
CyDyes sind eine Gruppe heller Fluoreszenzfarbstoffe, die in der Genomik- und Proteinforschung eingesetzt werden können. Farbstoffmarkierte Cy-Nukleotide besitzen folgende Eigenschaften: | |
791.99 (monofunktional), 975.15 (bifunktional) | |
Kennzeichnungsreagenzien für die Fluoreszenzmarkierung | |
-15°bis -30 °C | |
Tiefrot |
7 | |
Cy5-UTP | |
670 nm | |
100 nmol | |
Genomische Forschung und Protein-Forschung, Markierung von DNA- und RNA-Proben, insbesondere bei Mehrfarbenanalysen in Mikroarrays, FISH, Chromosomenidentifizierung, Ganzchromosomenmarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung |