Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Antikörper-Markierungskits
Praktische Methode zur Markierung von Antikörpern mit CyDye Fluoreszenzfarbstoffen
Marke: Cytiva PA33000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CyDye fluoreszierende Farbstoffe werden als stark wasserlösliche, reaktive NHS-Ester geliefert, die einfach an aliphatische Aminogruppen enthaltende Biomoleküle konjugiert werden können.
- Konjugationen werden unter milden Bedingungen durchgeführt und sind innerhalb 1 Stunde abgeschlossen
- Farbstoffe werden in abgemessenen Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Etikettierungen zu gewährleisten
Bestellinformation
Antikörper-Kits enthalten alle Reagenzien, die für 2 x 1 mg-Reaktionen benötigt werden. Kit aus monoklonalen Antikörpern enthalten alle Reagenzien, die für 2 x 0,1 mg-Reaktionen benötigt werden.
Spezifikation
Für die Konjugation von Proteinen mit Cy3 Reactive Dye | |
Cy3-Ab-Markierungskit | |
949,11 | |
2 bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Rot |
Jeweils | |
7 bis 7.3 | |
Cy3 Farbstoff: Löslich in kaltem und heißem Wasser Kopplungspuffer: Löslich in kaltem und heißem Wasser Elutionspuffer: Löslich in kaltem und heißem Wasser | |
Cy3-Reaktivfarbstoff |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1