Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Antikörper-Markierungskits
Praktische Methode zur Markierung von Antikörpern mit CyDye Fluoreszenzfarbstoffen
Marke: Cytiva PA35000
551.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
CyDye fluoreszierende Farbstoffe werden als stark wasserlösliche, reaktive NHS-Ester geliefert, die einfach an aliphatische Aminogruppen enthaltende Biomoleküle konjugiert werden können.
- Konjugationen werden unter milden Bedingungen durchgeführt und sind innerhalb 1 Stunde abgeschlossen
- Farbstoffe werden in abgemessenen Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Etikettierungen zu gewährleisten
Bestellinformation
Antikörper-Kits enthalten alle Reagenzien, die für 2 x 1 mg-Reaktionen benötigt werden. Kit aus monoklonalen Antikörpern enthalten alle Reagenzien, die für 2 x 0,1 mg-Reaktionen benötigt werden.
Spezifikation
Für die Konjugation von Proteinen mit Cy5 Reactive Dye | |
Cy5-Ab-Markierungskit | |
975,15 | |
2 bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Blau |
Jeweils | |
7 bis 7.3 | |
Cy5 Farbstoff: Löslich in kaltem und heißem Wasser Kopplungspuffer: Löslich in kaltem und heißem Wasser Elutionspuffer: Löslich in kaltem und heißem Wasser | |
Cy5-Reaktivfarbstoff |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cy5