Learn More
Cytiva Amersham™ Cy™3, Cy™ 5 monoreaktives Maleimid-Färbemittel, 5 Packungen
Selektivere Methode zur Antikörpermarkierung, die die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der nachfolgenden Antikörper-Antigen-Reaktionen durch den Marker verringert. Amersham™ Cy™3, Cy™ 5Maleimid monoreaktiver Farbstoff-Packs werden in vorgemessenen Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Etikettierungen zu gewährleisten.
Marke: Cytiva PA23031
765.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
CY3- und Cy5 monofunktionale Maleimide eignen sich besonders für die selektive Markierung von Molekülen, die freie Sulfhydrylgruppen enthalten, wie z. B. Cystein-Rückstände in Proteinen und Peptiden und Oligonukleotiden. Sie sind auch nützlich bei der Antikörper-Markierung, weil die Farbstoffmoleküle von der Antikörper-Bindungsstelle entfernt eingeführt werden, was die Chance erhöht, dass die Funktionalität des markierten Moleküls nicht beeinträchtigt wird. Das Protokoll ist einfach und robust und bietet eine alternative Chemie, wenn entweder eine größere Selektivität der Kennzeichnung erforderlich oder eine Amin-Markierung mit Cy3- und Cy5 NHS-Estern nicht wünschenswert oder angemessen ist.
- Stellt eine Alternative für den Fall dar, dass CyDye™ NHS-Ester ungeeignet sind.
- Farbstoffe werden in abgemessenen Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Etikettierungen zu gewährleisten
Bestellinformation
Jedes Kit enthält fünf Fläschchen mit Farbstoff, die jeweils für die Markierung von 1 mg Protein ausreichen.
Spezifikation
Zur Markierung biologischer Verbindungen mit Cy3 monofunktionalem Farbstoff | |
Monoreaktiver Cy3-Maleimid-Farbstoff, 5er-Packung | |
Markierung von 1 mg Protein | |
Löslich in kaltem und heißem Wasser | |
Cy3. |
5 Fläschchen, jeweils ausreichend für die Markierung von 1 mg Protein | |
Fünf Fläschchen mit Farbstoff | |
791 | |
2 bis 8 °C, vor Licht schützen. Rekonstituiertes Material kann bis zu 2 Wochen bei -20 °C in Aliquoten aufbewahrt werden, um ein wiederholtes Einfrieren/Auftauen zu vermeiden. | |
Rot |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1