Learn More
AMDEX sheep anti-mouse IgG-HRP Secondary Antibody, Cytiva
Marke:  Life Science products Cytiva RPN4201
Artikelnummer. 10076234
  • 1435.00 € / 0.50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Enzyme Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IgG
HRP
For ELISA, it is recommended that the conjugate should be diluted in the range 1:4000 to 1:8000
Affinity Purified
Secondary
Monoclonal
Sheep Anti-Mouse IgG - Horseradish Peroxidase
Sheep
0.5 mL