Learn More
Invitrogen™ Wash Solution I, RNA Purification
Artikelnummer. 15671752
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15671752
Marke: Invitrogen™ 4305891
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Total RNA Chemistry System-Komponente
Das Protokoll wurde für die Verwendung mit der Nukleinsäure-PrepStation 6100 und der automatisierten Nukleinsäure-Workstation 6700 entwickelt. Diese Waschlösung ist für die Verwendung mit dem Gesamt-RNA-Chemie-System vorgesehen. Die Gesamt-RNA-Chemie ermöglicht die schnelle Isolierung der Gesamt-RNA aus verschiedenen Proben, einschließlich gewebekultivierter Zellen, Vollblut und peripheren mononukleäre Zellen des peripheren Blutes (PBMCs).
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, allgemeine Reagenzien und Zubehör für die RNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) 6100 Nukleinsäure-PrepStation, automatisierte 6700 Nukleinsäure-Workstation
Menge 1000 mL
Versandbedingung Raumtemperatur