Learn More
Invitrogen™ TRIzol™ Reagenz
Artikelnummer. p-4918750
Click to view available options
Menge:
100 ml
200 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
200 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12044977
Marke: Invitrogen™ 15596026
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Isolieren Sie RNA, DNA und Protein aus derselben Probe.
TRIzol Reagenz ist ein vollständiges, gebrauchsfertiges Reagenz für die Isolierung hochwertiger Gesamt-RNA oder die gleichzeitige Isolierung von RNA, DNA und Proteinen aus einer Vielzahl biologischer Proben. Diese monophasische Lösung aus Phenol und Guanidinisothiocyanat wurde entwickelt, um innerhalb einer Stunde getrennte Fraktionen von RNA, DNA und Proteinen aus Zell- und Gewebeproben menschlichen, tierischen, pflanzlichen, Hefe- oder bakteriellen Ursprungs zu isolieren.
Zuverlässige Aufreinigung von RNA aus mehreren Probenvolumina und -quellen Das TRIzol Reagenz eignet sich gut für kleine Gewebe- (50 – 100 mg) und Zellmengen (5 × 106) sowie für große Gewebe- (≥1 g) und Zellmengen (>107) und wird mit Protokollen für die Reinigung von Proben menschlichen, tierischen, pflanzlichen oder bakteriellen Ursprungs geliefert. TRIzol Reagenz erhält die Integrität der RNA durch die hochgradig effektive Hemmung der RNase-Aktivität, wenn bei der Probenhomogenisierung Zellen gelöst und Bestandteile aufgelöst werden. Die einfache Funktionsweise von TRIzol Reagenz ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung einer Vielzahl von Proben. Das gesamte Verfahren kann in 1 Stunde abgeschlossen werden. Die mit dem TRIzol Reagenz isolierte Gesamt-RNA ist frei von Protein- und DNA-Kontamination.
Formuliert für die Isolierung mehrerer molekularer Targets ermöglicht das TRIzol Reagenz Ihnen die sequentielle Fällung von RNA, DNA und Proteinen aus einer einzigen Probe. Nach der Homogenisierung der Probe mit TRIzol Reagenz wird Chloroform hinzugegeben, und das Homogenat trennt sich in eine klare wässrige obere Schicht (die die RNA enthält), eine Grenzschicht und eine rote organische untere Schicht (mit DNA und Proteinen). RNA wird aus der wässrigen Schicht mit Isopropanol ausgefällt. Die DNA-Fällung aus der organischen Grenzschicht erfolgt mit Ethanol. Zum Schluss wird das Protein aus dem Phenol-Ethanol-Überstand mit Isopropanol ausgefällt. Ausgefällte RNA, DNA bzw. Protein wird gewaschen, um Verunreinigungen zu entfernen, und anschließend für den Einsatz in Folgeanwendungen resuspendiert.
  • Ermöglicht die Isolierung von RNA, DNA und Protein aus der gleichen Probe
  • Bietet überlegenes Lysevermögen auch bei schwierigen Probearten
  • Optimierte Formulierungen und Protokolle für Gewebe, Zellen, Serum, Viren und Bakterien
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Reinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus Bakterienproben, Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen, Gesamt-RNA aus Hefe, Analyse von miRNA und nicht-kodierender RNA, miRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Eine Flasche. Bei Raumtemperatur lagern.
Isolation Technology Organische Extraktion
Aufreinigungszeit 1 h
Elutionsvolumen 20 to 600 μL
Probentyp Bakterien, Blut, Pflanzen, Pflanzenproben, Hefe
Endprodukttyp Gesamt-RNA, Transkriptom-RNA, Mikro-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse Transkriptase-PCR (RT-PCR), Erstellung von cDNA-Bibliotheken, Nuklease Protektionsassays, Northern Blotting, Cloning
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterialmenge Bis zu 1 g Gewebe oder 1 x 10^7 Zellen
Ertrag DNA: ≤7 μg
RNA: ≤73 μg
Protein: varies
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TRIZOL REAGENT
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenol, Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1), Ammonium thiocyanate
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.