Learn More
Invitrogen™ Dünnwandiger, mattierter Deckel, RNase-freie PCR-Röhrchen (0,2 ml)
Artikelnummer. 10085764
Click to view available options
Menge:
1000 Magazine
Packungsgröße:
1000 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10085764
Marke: Invitrogen™ AM12225
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Leicht zu beschriftende Kappe
Dünnwandige, flache, mattierte Verschlusskappen bieten genügend Fläche für detaillierte Beschriftungen. 0,2 ml-Röhrchen sind in einem Karton zu je 1.000 Stck. lieferbar. Alle Röhrchenchargen sind zertifiziert RNAse- und DNase-frei.
Einstufige RT-PCR, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RT-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription, zweistufige RT-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 1000 Magazine
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Produktlinie Ambion
Material Polypropylen
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Reinheits- oder Qualitätsgrad RNase-frei
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Versandbedingung Raumtemperatur
Verschlusstyp Flache Kappe
Closure Included Ja
Format Tube
Produkttyp RNase-freies PCR-Röhrchen