Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT™ Kit
Zur Durchführung einer Expressionsanalyse ohne RNA-Aufreinigung direkt aus kultivierten Zellen
988.00 € - 6800.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | 2-Schritt-RT-qPCR |
Polymerase | DNA-Polymerase |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10664844
|
Invitrogen™
AM1729 |
400 Reaktionen |
6800.00 €
400 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10147254
|
Invitrogen™
4399002 |
40 Reaktionen |
988.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10625614
|
Invitrogen™
AM1728 |
100 Reaktionen |
2155.00 €
100 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Kit spart Zeit und überzeugt durch einen einfachen Arbeitsablauf, der für geringere Probenmengen geeignet ist, sich aber auch problemlos in automatisierte Anwendungen mit hohem Durchsatz integrieren lässt.
- Vollständig: optimierter Arbeitsablauf inkl. Zelllyse-Reagenzien mit gDNA-Entfernung, RT-Enzymgemisch, Puffer und neuem TaqMan Mastermix für die Genexpression
- Schnell: Probenvorbereitung bei Raumtemperatur innerhalb von 7 Minuten, einschließlich DNase-Behandlung
- Einfach: Lyse der Proben in einem Röhrchen oder direkt in Kulturplatten
- Verlässlich: Genexpressionsanalysen mit 10–100.000 Zellen je Probe; Ergebnisse wie bei aufgereinigter RNA
- Effizient: Enthält genügend Reagenzien für 500 Real-Time PCR-Ergebnisse von 100 Ausgangsproben
- Geringerer Ressourcenverbrauch, weniger gefährlich, weniger Abfall
Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, PCR und Echtzeit-PCR, PCR-basierte Arzneimittelentdeckungsassays, Echtzeit-PCR (qPCR), auf Echtzeit-PCR basierendes Genexpressionsprofiling, Echtzeit-PCR direkt aus Proben, Identifizierung und Validierung von Zielen und Ableitungen
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Primer-Sonde | |
Hoch | |
DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System | |
ROX (vorgemischt) | |
Genexpression Cells-to-C Kit | |
M-MLV | |
Zelle |
Tube | |
2-Schritt-RT-qPCR | |
Standard | |
Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich | |
Ambion™, Cells-to-CT™, TaqMan™ | |
Ur (Ultrarein) | |
Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.