Learn More
Invitrogen™ SSC (20X), RNase-frei
Artikelnummer. p-4926932
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
4 x 1 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 Liter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10239544
Marke: Invitrogen™ AM9770
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Die Invitrogen™ 20X SSC-Lösung in molekularbiologischer Qualität wird in einer 500 ml-Flasche geliefert. Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Konzentration 20X
Verpackungsart Flasche
Produktlinie Ambion™
Menge 500 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.