Learn More
Invitrogen™ Spin Columns and Tubes
Zur schnellen Elution von DNA aus Agarose-Gelscheiben
Marke: Invitrogen™ AM10065
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Includes: 30 Säulen
Description
Einfach ein Band aus dem Gel entfernen, dieses in die Spin-Säule legen und fünf Minuten lang zentrifugieren. DNA wird durch die Säule in das darunter liegende Röhrchen gedrückt, während Agarose zurückbleibt. DNA ist für nachfolgende Manipulationen wie Restriktionsenzymverdau oder Ligation bereit.
- Elektroelution ist nicht erforderlich; Säulen benötigen nur eine Mikrozentrifuge
- Zertifiziert DNase- und RNase-frei
Agarose-Gelextraktion, DNA- und RNA-Aufreinigung -Analyse, DNA-Extraktion
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifications
Gefiltert | |
Röhrchen, Spin-Säule | |
100 Einheiten | |
Röhrchen bei Raumtemperatur lagern. | |
Ja | |
InvitrogenTM |
DNA-Extraktion aus Agarose-Gelen | |
Universelle Passform | |
Spin-Säulen und Röhrchen | |
Raumtemperatur | |
Mikrozentrifuge |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.