Learn More
Invitrogen™ RNase Cocktail™ Enzymgemisch
Endonukleasefrei, exonukleasefrei, proteasefrei
Marke:  Invitrogen™ AM2286
148.52 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10036284
  • 192.00 € / 1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
RNase Cocktail™ ist ein Gemisch aus zwei hochreinen Ribonukleasen, RNase A (500 U/ml) und RNase T1 (20.000 U/ml), und ist frei von DNase und Nicking-Aktivitäten. Wird RNA allein durch RNase A verdaut, sind die dabei entstehenden RNA-Fragmente groß genug, um auf Agarosegelen bzw. als Niederschlag in Ethanol sichtbar zu sein. RNase A schneidet nach C- und U-Resten, während RNase T1 hinter G-Resten spaltet. Folglich kann durch ein Gemisch aus beiden Enzymen die Größe der RNA-Fragmente effektiver reduziert werden als mit nur einer Ribonuklease.
  • Verwenden Sie RNase Cocktail für alle Prozesse, in denen ein RNA-Abbau gewünscht ist, zum Beispiel bei Plasmid-Minipreps oder Ribonuklease-Protektionsassays
  • RNase Cocktail wird in 50 % Glycerin geliefert, um maximalen Anwenderkomfort zu gewährleisten.
  • Konzentration der Einheit RNase A mit 500 U/ml und RNase T1 mit 20.000 U/ml
  • Qualitätskontrolle: RNase Cocktail Enzyme Mix wird nach strengen Kriterien auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und Protease-Aktivität getestet; die Funktionalität wird in einem Ribonuklease-Schutzassay bestimmt
  • Einheiten-Definitionen: RNase A: Eine Einheit RNase A entspricht der Menge, die erforderlich ist, um die Absorption bei 286 nm um 0,0146 Absorptionseinheiten pro Minute in einem 1 ml-Volumen zu erhöhen
  • Einheiten-Assaybedingungen: 100 mM Tris-Acetat (pH 6,5), 1 mM EDTA und 1 mM zyklisches 2',3'-CMP.
  • RNase T1: 100 Einheiten RNase T1 entsprechen der Enzymmenge, durch die bei Raumtemperatur und mit 60 μg/ml Hefe-Gesamt-RNA als Substrat eine Zunahme der Absorption bei 260 nm um 0,01428 Einheiten pro Minute erzielt wird.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nuklease-Schutzassays, Nukleinsäure-Gel-Elektrophorese und Blotting, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase A = 500 U/ml, RNase T1 = 20.000 U/ml
Ambion™ RNase Cocktail™ ist ein Enzymgemisch, das zwei hochgradig aufgereinigte Ribonukleasen (RNase A und RNase T1) enthält. Einheitskonzentration: RNase A bei 500 E⁄ml und RNase T1 bei 20.000 E⁄ml.
Bei -20°°C lagern. Nicht in frostfreien Gefriergeräten lagern.
RNase
RNase-Cocktail-Enzymgemisch
Endonuklease-frei, Protease-frei, Exonuklease-frei
Trockeneis
1 ml
Ambion™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2788391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2286
Chargennummer2771810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2286
Chargennummer2816458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2286
Chargennummer2830390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM2286
Chargennummer2844365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM2286
Name des Produkts
Invitrogen™ RNase Cocktail™ Enzymgemisch > 1 ml
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.