Learn More
Invitrogen™ RNAqueous Gesamt-RNA-Isolationskit
Nutzt die Technologie der Separation mittels Glasfaserfilter
Marke: Invitrogen™ AM1912M
670.70 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.58000kg
Beinhaltet: 6 ml Formaldehyd-Ladefarbstoff, 60 ml Lyse-/Bindungslösung, 60 ml Wasser für 64 % Ethanol, 4 ml Lithium-Chlorid-Fällungsmittel, 40 ml Waschlösung 1, 80 ml Waschlösung 2/3 Konzentrat, 50 Filterkartuschen, 100 Entnahmeröhrchen, 10 ml Elutionslösung
Beschreibung
Das RNAqueous Kit ist geeignet für die phenolfreie Gesamt-RNA-Isolierung aus 0.1 g bis 0.5 g Gewebe oder 107 bis 108 Zellen mit einem Guanidinium-basierten Lyse-/Denaturant- und Glasfaserfilter-Trennverfahren.
- Praktische spritzenbasierte Filterung
- Kompatibilität mit Vakuumstationen bei der Verarbeitung mehrerer Proben
Das RNAqueous Kit verwendet eine leistungsstarke chaotropische Lösung für die Zelllyse, gefolgt von RNA-Bindung an Glasfaser in einem Luer-Lock-Spritzenfilter. Wasch- und Elutionslösungen werden einfach mit einer Standard-Spritze (nicht im Lieferumfang enthalten) durch den Filter gedrückt. Vakuumfiltration ist nicht erforderlich, die Filtereinheiten sind jedoch kompatibel mit standardmäßigen Vakuumstationen zur Verarbeitung mehrerer Proben gleichzeitig.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anwendungen:
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spin-Säule (Glasfaserfilter) | |
Gesamt-RNA | |
6 ml Formaldehyd-Ladefarbstoff; 60 ml Lyse-/Bindungslösung; 60 ml Wasser für 64%iges Ethanol; 4 ml Lithium-Chlorid-Fällungsmittel; 40 ml Waschlösung 1; 80 ml Waschlösung 2/3-Konzentrat; 50 Filterkartuschen; 100 Entnahmeröhrchen; 10 ml Elutionslösung; Handbuch | |
50 Aufreinigungen |
Bacteria, Bakterien, Zellen, Pflanzenproben, Gewebe, virale Proben | |
Northern Blotting, Nuklease-Schutzassays, RT-PCR (Endpunkt), Echtzeit-PCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion | |
Kit mit Handbuch | |
Gesamt-RNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.