Learn More
Invitrogen™ RNAsecure™ RNase-Inaktivierungsreagenz
Click to view available options
Menge:
1 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Invitrogen™ RNAsecure™ (zum Patent angemeldet) ist ein einzigartiges, nicht enzymatisches Reagenz, das RNasen in Lösung irreversibel inaktiviert. 10 ml im Lieferumfang enthalten.
- Kein Autoklavieren nach der Behandlung
- Sichere, anwenderfreundliche Reagenzien inaktivieren RNasen in Lösungen
- Der Inaktivierungsprozess kann zum Schutz vor neu eingebrachten Kontaminanten wiederholt werden
- Kompatibel mit nachgelagerten Verfahren wie RT-PCR und In-vitro-Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | RNAsecure™ bei -20 °C lagern. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RT-PCR, in-vitro-Transkription |
| Produktlinie | Ambion, RNAsecure |
| Produkttyp | RNase-Kontrollreagenz |
| Reinheit | Molekularbiologische Qualität |
| Menge | 10 ml |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Form | Flüssig |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.