Learn More
Invitrogen™ RNAlater™ Stabilisierungslösung
Beschreibung
Unabhängige Studien haben gezeigt, dass die Verwendung von RNAlater RNA Stabilization Solution im Vergleich zu anderen Verarbeitungsmethoden für die Probenlagerung keinen Einfluss auf das Ergebnis darauffolgender RNA-Expressionsanalysen hat. RNAlater™ RNA Stabilization Solution stabilisiert und schützt zelluläre RNA in intakten, aufgetauten Gewebeproben. Dadurch entfällt die Notwendigkeit der sofortigen Weiterverarbeitung bzw. des Einfrierens von Gewebeproben in flüssigem Stickstoff für die spätere Weiterverarbeitung. Gewebeteile können gewonnen und in RNAlater RNA Stabilization Solution eingelegt werden; dies ermöglicht eine Lagerung ohne Gefährdung der Qualität oder der Menge der nach der darauffolgenden RNA-Isolierung extrahierten RNA.
- Effektivität: Stabilisieren Sie RNA 1 Tag lang bei 37 ° C, 1 Woche bei 25 °C, 1 Monat bei 4 °C oder unbegrenzt bei -20 °C.
- Einfach: Ein Reagenz, das RNase sofort deaktiviert und RNA innerhalb von Gewebe und Zellen stabilisiert
- Praktisch: Proben müssen nicht in flüssigem Stickstoff gefriergetrocknet oder schnell zurück in den Laborgefrierschrank gebracht werden
- Mobil: Ideal für die Gewinnung von Gewebe außerhalb des Labors
- Vielseitig: Kompatibel mit vielen Verfahren zur RNA-Isolation, einschließlich der meisten RNA-Isolationskits
Das sezierte Gewebe (unter 0.5 cm in allen Dimensionen) wird einfach in ca. 5 Volumeneinheiten RNAlater Lösung bei Raumtemperatur eingelegt. Die Lösung durchdringt die Zellen und stabilisiert die RNA. Die Probe kann dann unbegrenzt bei -20 °C (Gewebe gefriert nicht) bis zu einen Monat lang bei 4 °C oder bis zu eine Woche lang bei 25 °C gelagert werden. Für die RNA-Isolierung wird das Gewebe einfach aus der RNAlater Lösung entnommen und so behandelt, als wäre es gerade frisch entnommen worden. Die meisten Gewebe können direkt in einen Lyse-Puffer übertragen und homogenisiert werden. Mit RNAlater Lösung behandelte Proben, die dann eingefroren wurden, können im Mörser mit Pistill zermahlen oder aufgetaut und wie frisches Gewebe verarbeitet werden. Da die RNasen bereits deaktiviert wurden, besteht keine Gefahr der Freisetzung von RNasen durch Zellruptur. Zellen können dann zentrifugiert oder einem Lyse-Puffer hinzugefügt werden. In manchen Fällen kann RNAlater Lösung gemeinsam mit den Zellen zum Lyse-Puffer gegeben werden.
Kompatibel mit einer Vielzahl an Verfahren RNAlater RNA Stabilization Solution ist kompatibel mit einstufigen RNA-Isolationsverfahren wie TRIzol-Reagenz, Glasbindungsmethoden wie Qiagen's RNeasy™ oder dem Ambion RNAqueous Kit, mit Methoden zur Phenolsäuren-Extraktion wie dem Ambion ToTALLY RNA™ Kit und mit Methoden, die die Oligo(dT)-Selektion von mRNA nutzen, wie z. B. dem Ambion Poly(A)Purist™ Kit.
Anwendungen
- RNAlater RNA Stabilization Solution wurde an einer Vielzahl von Säugetiergeweben und Pflanzen, E. coli, Xenopus, Fisch und Drosophila getestet.
- Schutz der RNA-Integrität bei RNase-reichen Geweben
- Entnahme von Proben zu unterschiedlichen Zeitpunkten, ohne dass die Proben zum betreffenden Zeitpunkt sofort verarbeitet werden müssen
- Archivierung von Gewebe für zukünftige Mikrosektionen
- Konservierung tierischer Kavitäten oder Organe zur Stabilisierung der RNA bei längeren Sektionsvorgängen
- Sammeln von Proben an verschiedenen Standorten (z. B. medizinischen Einrichtungen, Standorten außerhalb medizinischer Labore, Space Shuttle), wo RNA nicht sofort isoliert werden kann
- Transport von Proben auf Eis, oder sogar bei Raumtemperatur bei Versand über Nacht
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, mRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | RNAlater™ Stabilization Solution |
| Menge | 50 x 1.5 ml |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.