Learn More
Invitrogen™ RNA 6000 Ladder
Beschreibung
Das 0,2 kb-Band hat eine Konzentration von 20 ng/μl (A260). Die RNA 6000-Leiter ist für die Verwendung mit dem Agilent Lab-on-a-Chip konzipiert. Drei Röhrchen mit je 20 μl sind im Lieferumfang enthalten. 150 ng (1 μl) erzeugen bei der Ausführung auf einem RNA Labchip™ mit dem Gesamt-RNA- oder mRNA-Assay 6 unterschiedliche Banden. Kompatibel mit RNA LabChip.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Nukleinsäure-Quantifizierung, RNA-Quantifizierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei unter –70 °C lagern. |
| Konzentration | 150 μg/ml |
| Produkttyp | RNA 6000-Leiter |
| Sofort einsatzbereit | Nein |
| Größenbereich | 0,2 bis 6 kb |
| Gelkompatibilität | RNA LabChip |
| Produktlinie | Ambion |
| Menge | 3 Röhrchen |
| Versandbedingung | Trockeneis |