Learn More
Invitrogen™ Ambion™ RNase H, aus E. coli, 10 U/μl
Click to view available options
Menge:
1000 E
200 U
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ribonuklease H (RNase H) ist von einem E. coli-Stamm isoliert, der das Gen überexprimiert. RNase H beseitigt RNA in RNA:DNA-Hybriden speziell zur Herstellung von 3'-Hydroxyl- und 5'-Phosphat-terminierten Produkten.
- Beseitigt keine DNA oder unhybridisierte RNA
- Integraler Bestandteil der meisten RNA-Amplifikations- und NASBA-Protokolle und kann verwendet werden, um spezifische RNAs zu beseitigen, wenn komplementäres DNA-Oligo hybridisiert wird, wie z. B. die Entfernung des Poly(A)-Schwanzes von mRNA, die mit Oligo(dT) hybridisiert wird
- Rigoros getestet auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse- und Protease-Aktivität
- Lieferung in einem Röhrchen mit 200 U (10 U/μl
- Einheiten-Definition: Eine Einheit Ribonuklease H ist die Enzymmenge, die erforderlich ist, um 1,5 Fluoreszenz-RFUs pro Sekunde bei 37°C zu erhöhen, wobei 20 pmol der RNaseAlert™-Sonde verwendet wird, die mit 1.000 pmol eines komplementären Oligonukleotids als Substrat gekoppelt ist
PCR & Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Enzym | RNase |
| Menge | 200 U |
| Produkttyp | Ribonuclease H |
| Produktlinie | Ambion |