Learn More
Invitrogen™ Retic Lysate IVT™ Kit
Effiziente Umwandlung von hochmolekularen Proteinen sowie gekappten und nicht gekappten mRNAs
Marke:  Invitrogen™ AM1200M
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10005314
  • 420.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Retic Lysat sollte bei -80 °C gelagert werden. 20x Translation Mix Minus-Met, 20x Translation Mix minus-Leu, High Salt Mix minus-Met, Low Salt Mix minus-Met und Capped xEF-1-RNA sollten unter -70 °C gelagert werden. Nuklease-freies Wasser kann bei jeder Temperatur gelagert werden.
Beschreibung
Beschreibung
Das Retic Lysat IVT™ Kit übersetzt effizient in vitro-synthetisierte Transkripte, Poly(A)-RNA und Gesamt-RNA, einschließlich schwer zu übersetzender RNAs. Das optimierte Lysat führt zu hoher Proteinausbeute, biologischer Aktivität und konsistenter Leistung. In einem Bericht in Nucleic Acids Research (1) wurde festgestellt, dass einige kommerzielle Retikulozyten-Lysate eine schlechte Wiedergabetreue für die Initiierung beim entsprechenden AUG-Initiator Codon hatten. Das Retic Lysat IVT-Kit wurde mit Kozaks Konstrukten getestet und zeigte eine hohe Wiedergabetreue für die Initiierung am richtigen AUG.
  • Effiziente Translation einer Vielzahl von Proteinen mit hohem Molekulargewicht und mRNA mit und ohne Cap-Struktur
  • Für ein großes Volumen an Vorlagen-mRNA
Funktionsweise
Das Lysat wurde für die Translation optimiert, indem ein ATP-regenerierendes System, ein Hämin und eine tRNA der Kalbsleber hinzugefügt wurden. Im Kit ist ein optimierter Translations-Mix (-Met oder -Leu) für die Translation von Nachrichten mit und ohne Cap-Struktur zusammen mit Puffern mit hohem und niedrigem Salzgehalt enthalten. Diese Puffer können zur Maximierung der Proteinausbeute und -aktivität von Sequenzen mit schwieriger Translation verwendet werden.
1. Kozak, M. (1990) Evaluation of the fidelity of initiation of translation in reticulocyte lysates from commercial sources. Nucleic Acids Res 18:2828.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Retic Lysat sollte bei -80 °C gelagert werden 20X Translationsmix minus-Met, 20X Translationsmix minus-Leu, Mischung mit hohem Salzgehalt minus-Met, Mischung mit niedrigem Salzgehalt minus-Met und gecappte Xef-1-RNA sollten unter -70 °C gelagert werden. nukleasefreies Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden.
Wasserlösliches Protein
Zellfrei
60 Reaktionen
Elektrophoretisches Lysat
Kit
Zellfreie Expression
In-vitro-Transkription
Ambion™
60 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.