Learn More
Invitrogen™ PureLink™ RNA Mini-Kit
Eine einfache, zuverlässige und schnelle säulenbasierte Methode zur Isolierung hochwertiger Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Quellen ohne die Notwendigkeit gefährlicher Reagenzien wie Phenol
Marke:  Invitrogen™ 12183026
143.34 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10043742
  • 215.00 € / 50 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
The PureLink RNA Mini Kit is a column-based kit used to isolate high-quality total RNA from a wide variety of sample types in 20 minutes using standard laboratory equipment. The kit includes RNase-free lysis and wash solutions that protect RNA from RNases while liberating the RNA from DNA, proteins, and other cellular debris. The fast spin-column workflow is ideal for processing low to mid-throughput batch sizes. The advanced PureLink RNA Mini spin column design allows for maximum sample input (200 mg of tissue) and RNA recovery (up to 1000 μg). This means that users can process both small and large sample sizes with the same RNA isolation kit.
Der Homogenisator wird mit dem Micro-to-Midi™ Gesamt-RNA-Aufreinigungssystem verwendet, um die Viskosität schwieriger Gewebeproben zwischen 5 und 30 mg bei RNA-Isolierungsverfahren zu verringern.
  • Geringerer Ressourcenverbrauch, weniger gefährlich, weniger Abfall
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus bakteriellen Proben, Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen, Gesamt-RNA aus Hefe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Der Homogenisator ist in 50er-Packungen verfügbar. Den Homogenisator bei Raumtemperatur lagern. Garantiert stabil für 2 Jahre bei ordnungsgemäßer
Lagerung.
RNA-Extraktion
50 Cartridges
Ambion™ PureLink™ RNA-Mini-Kit
Homogenizer
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ PureLink™ RNA Mini-Kit > Je 1
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.