Learn More
Invitrogen™ PSI-CLONE™ 96-Well PCR-Aufreinigungsplatten
Artikelnummer. p-4918682
Click to view available options
Menge:
4 Platten
50 Platten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10627705
Marke: Invitrogen™ 4367834
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit hohem Durchsatz kompatibel
Applied Biosystems PSI-Clone™ PCR 96-Well-Platten sind für die schnelle Aufreinigung von PCR-Reaktionsprodukten mit Vakuum- oder Zentrifugationsprotokollen geeignet. Beide Protokolle sind schnell und führen zu hochergiebiger, hochreiner DNA, die sich ideal für molekularbiologische Experimente eignet.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, PCR-Produktbereinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format 96-Well-Platte
Menge 4 Platten