Learn More
Invitrogen™ PK Buffer for MagMAX™-96 DNA Multi-Sample Kit
Artikelnummer. 15342506
Click to view available options
Menge:
96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
96 Einheiten
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15342506
Marke: Invitrogen™ 4489111
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
2 Röhrchen
Aufreinigung in einer Stunde
Kann verwendet werden mit: 7500 Fast System, 7500 System, 7900 HT Fast System, 7900HT System, Ion Personal Genome Machine™ (PGM™) System, KingFisher™ magnetischer Flex-Partikelprozessor, MagMAX™ Express-96-Deepwell magnetischer Partikelprozessor, MagMAX™ Express-96 magnetischer Standard-Partikelprozessor, OpenArray™
  • Dieser im MagMAX-96 DNA Multi-Sample Kit (Kat. Nr. 4413020, 4413021, 4413022) enthaltene PK-Puffer ist separat erhältlich für Anwendungen, die mehr PK-Puffer benötigen als im Kit enthalten sind. DNase-frei
PCR & Echtzeit-PCR, reverse Transkription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Flasche
Bei Raumtemperatur aufbewahren.
Format 96-Well-Platte
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Blut, Buccal DNA Collector™ Probe, Bukkalproben, Wangenabstrich, Zellen, Flüssige Proben (z. B. Serum), Speichel, Gewebe (Säugetiere), Urin, Vollblut (Säugetiere)
Endprodukttyp Genomische DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion PGM™ System, KingFisher™ Flex Magnetpartikel-Prozessor, OpenArray™, MagMAX™ Express-96 Standard-Magnetpartikel-Prozessor, MagMAX™ Express-96 Deep Well-Magnetpartikel-Prozessor
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Kompatibel mit hohem Durchsatz, nicht kompatibel mit hohem Durchsatz (manuell), automatisierte Protokolle
Anzahl Reaktionen 96 Aufreinigungen
Produktlinie MagMAX
Produkttyp DNA-Multi-Proben-Kit
Menge 96 Aufreinigungen
Reinheit DNase-frei
Ziel Genomische DNA
Prüfzeit 1 h