Learn More
Invitrogen™ PBS - Phosphatgepufferte Salzlösung (10x) pH 7,4, RNase-frei
Auf die gewünschte Konzentration verdünnen
Marke:  Invitrogen™ AM9625
111.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10722497
  • 123.00 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung) ist eine pH-regulierte Mischung aus hochreinen Phosphatpuffern und Salzlösungen, die bei einer 1X verdünnten Arbeitskonzentration 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 8 mM Na2 HPO4 und 2 mM KH2PO4 enthält. Alle 10X PBS-Lösungen sind nach Verdünnung auf die gewünschte Konzentration gebrauchsfertig. Dieses PBS in Molekularbiologie-Qualität ist zertifiziert RNase-frei; es ist nach strengen Kriterien auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNase-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Ambion™
1 l
Raumtemperatur
10 X
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
7,4
Flüssig
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2790677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9625
Chargennummer2789512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9625
Chargennummer2800383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9625
Chargennummer2821681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9625
Chargennummer2812245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9625
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    11
    Minuten
    46
    Sekunden
    44
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ PBS - Phosphatgepufferte Salzlösung (10x) pH 7,4, RNase-frei > 1 l