Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™-Gly Gel Prep/Running Buffer (10X)
Artikelnummer. 10370205
Click to view available options
Menge:
1 l
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10370205
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ AM8678
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für die Vorbereitung und die Verwendung von Agarose-Gelen
  • Zur Verwendung mit RNA, die durch Glyoxalbehandlung denaturiert wurde
  • Die gleiche Komponente ist in den NorthernMax Hochempfindliche Northern Blotting-Kits enthalten, jedoch in einem größeren Format
  • Diese Reagenzien werden gebrauchsfertig geliefert und sind zertifiziert RNase-frei
  • Umfassende Anweisungen sind im Lieferumfang enthalten
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Northern-Blotting, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Konzentration 10X
Produkttyp Gelvorbereitungs-/Laufpuffer für die Northern Blot-Analyse
Menge 1 l
Versandbedingung Raumtemperatur