Learn More
Invitrogen™ NaCl (5 M), RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Marke:  Invitrogen™ AM9759
126.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10255984
  • 189.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen™ 5 M-NaCl-Lösung in molekularbiologischer Qualität wird in einer 500 ml-Flasche geliefert. Die Lösung ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Flüssigkeit
Ambion™
Raumtemperatur
5 M
Natriumchlorid
500 ml
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2826627 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9759
Chargennummer2792329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9759
Chargennummer2802039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9759
Chargennummer2736847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9759
Chargennummer2840754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9759
Name des Produkts
Invitrogen™ NaCl (5 M), RNase-frei > 500 ml