Learn More
Invitrogen™ Max Bacterial Enhancement Reagent
Dreifache Verbesserung der Isolierung intakter Gesamt-RNA aus grampositiven und gramnegativen Bakterien
Marke: Invitrogen™ 16122012
527.80 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Max Bacterial Enhancement Reagenz
Beschreibung
Das Max Bacterial Enhancement Reagenz wurde für die Verwendung mit Trizol™ Reagenz entwickelt, um die Isolierung der intakten Gesamt-RNA bis zum Dreifachen von grampositiven und gramnegativen Bakterien zu verbessern. Das Max Bacterial Enhancement Reagenz ist eine gebrauchsfertige Lösung, die aus Chelatbildnern, Waschmitteln und einem Puffer besteht und vor der RNA-Isolierung mit Trizol Reagenz als effizienter Vorbehandlungspuffer für Bakterienzellen verwendet wird. Die Verwendung von Max Bacterial Enhancement Reagenz mit TRIzol inaktiviert endogene RNasen und fördert die Denaturierung von Proteinen und verbessert die Qualität und Integrität der RNA. Das Max Bacterial Enhancement Reagenz ist separat erhältlich oder im TROzol als Teil des TRIzol Max™ Isolationskit für bakterielle RNA (Kat.- Nr. 16096020 oder 16096040) erhältlich. 100 Aufreinigungen Manuell; nicht mit hohen Durchsatz kompatibel
Manuell; nicht mit hohen Durchsatz kompatibel
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus Bakterienproben
Spezifikation
Enthält Max Bacterial Enhancement Reagenz. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Je 1 | |
miRNA-Analyse | |
Organische Extraktion | |
Gesamt-RNA, Transkriptom-RNA, miRNA | |
20 mL |
TRIzol-Reagenz | |
DNase-frei, RNase-frei | |
Skalierbar | |
Gesamt-RNA, Transkriptom-RNA, Mikro-RNA | |
100 Reaktionen | |
Bakterien (gramnegativ), Bakterien (grampositiv) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.