Learn More
Invitrogen™ Millennium™ RNA-Marker
Artikelnummer. 10005814
Click to view available options
Menge:
50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10005814
Marke: Invitrogen™ AM7150
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für die genaue Größenbestimmung einsträngiger RNA-Transkripte von 0,5 bis 9 kb und kann in jedem Northern-Protokoll verwendet werden
Die bereitgestellten Marker reichen für 25 Northern-Gelspuren. Sie sind eine Mischung aus 10 diskreten RNA-Transkripten mit einprägsamen Größen: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 und 9 Kilobasen. Die Marker können während oder nach der Elektrophorese mit Ethidiumbromid gefärbt werden. Aufgrund ihrer Größe und dem gleichmäßigen Abstand eignen sich diese Marker ideal für die Konstruktion sehr genauer Standardkurven zur Bestimmung der mRNA-Größe. Sie bieten auch eine Referenzskala für die einfache Verifizierung und den Vergleich bekannter Banden. 1 bis 2 μg (1 bis 2 μg) RNA-Millennium™ Marker erzeugen 10 verschiedene Banden auf einem 1 % denaturierenden Agarose-Gel mit Ethidiumbromidfärbung. Alle Markerchargen werden strengen Nuklease-Tests unterzogen und sind nachweislich über Nacht bei 37 °C stabil. Kompatibel mit denaturierenden Agarose- und Formaldehyd-haltigen Gelen.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Northern-Blotting, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei unter –70 °C lagern.
Konzentration 1 μg/μl
Produkttyp RNA-Marker
Sofort einsatzbereit Nein
Größenbereich 0,5 bis 9 kb
Gelkompatibilität Formaldehyd-enthaltende Gele, denaturierende Agarose-Gele
Produktlinie Ambion, Millennium Markers
Menge 50 μl
Versandbedingung Trockeneis