Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ T7 Transcription Kit
Schnellsynthese von RNA-Sonden für Ribonuklease-Protection-Assays, In-situ-Hybridisierungen und Blot-Hybridisierungen
Marke: Invitrogen™ AM1314
573.80 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beinhaltet: T7 Enzym-Mix, 10x Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO-DNase, Gelladepuffer II, pTRI-b-Aktin, Nuklease-freies Wasser
Beschreibung
Das Ambion™ MAXIscript™ T7 In-vitro-Transkriptionskit synthetisiert RNA-Sonden in nur 10 Minuten für die Verwendung in Ribonuklease-Protektionsassays, In-situ-Hybridisierung und Blot-Hybridisierungen. Jedes Kit enthält genügend Reagenzien für 30 Reaktionen. Das MAXIscript In-vitro-Transkriptionskit synthetisiert RNA-Sonden mit spezifischen Aktivitäten, die in nur 10 Minuten 1 × 109 cpm/μg erreichen MAXIscript Kits sind sehr effizient bei der Synthese von Sonden in voller Länge, selbst bei begrenzenden Nukleotidkonzentrationen, und sind somit der perfekte Begleiter für Ribonuklease-Schutzassays. MAXIscript Kits sind auch eine ausgezeichnete Wahl für die Synthese von nicht isotopisch markierten Sonden. Die Markierung kann nach der Transkription mithilfe des BrightStar™ Psoralen-Biotin-Markierungskits von Ambion oder während der Transkription durch die Integration modifizierter Nukleotide in die Reaktion erfolgen. MAXIscript Kits können auch für die Synthese von geringen Mengen unmarkierter RNA (2–6 μg/20-μl-Reaktion) von bis zu 2 kb verwendet werden.
- Hohe Rückgewinnung von hochspezifischer Aktivität, RNA-Sonden in voller Länge in nur 10 Minuten
- Ideales Kit für die Sondensynthese für Nuklease-Schutzassays, Northern und Southern Blots und In-situ-Hybridisierung
- Einschließlich TURBO DNase™
- Alle Kits enthalten qualitätsgeprüfte DNase-/RNase-freie Reagenzien
- RNA-Ausbeute: 2 bis 6 μg
Spezifikation
T7-Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO DNase, Gelladepuffer II und pTRI-b-Aktin werden bei –20 °C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden. | |
Kit | |
In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte | |
Ambion™, MAXIscript™ | |
100 Reaktionen | |
Trockeneis | |
PCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid |
Synthetische mRNA, mRNA | |
mRNA, synthetische mRNA | |
100 Reaktionen | |
T7 In-vitro-Transkriptionskit | |
T7 | |
2–6 µg |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.