Learn More
Invitrogen™ Magnetständer-96
Entwickelt für die paramagnetische Bead-Fällung von Standard-96-Well-Mikrotiterplatten mit U-Böden und 0,2 ml-PCR-Platten ohne weiteres Zubehör
Marke:  Invitrogen™ AM10027
Artikelnummer. 10579773
  • 804.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Der Ständer verfügt über eine klare Polyacrylbasis in der Standardfläche von SBS 96-Well-Mikrotiterplatten und verwendet 24 extrem starke Permanentmagnete für eine schnelle und einfache magnetische Trennung in nur 30 Sekunden. Der Ständer sitzt flach auf dem Labortisch oder im Mikrotiterplatten-Adapter auf Roboterarbeitsplätzen.
  • Eignet sich für die Verwendung mit MagMAX™-96 RNA-Isolierungskits mit magnetischen Beads, MagMAX™ RNA-Isolierungskits für stabilisierte Blutentnahmegefäße, MagMAX™ FFPE Nukleinsäure-Isolierungskits und das MessageAmp™ Premier RNA-Amplifikationskit
Tiergesundheit, Probenvorbereitung für die Tiergesundheit, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus bakteriellen Proben, Gesamt-RNA aus Blut, Aufreinigung viraler RNA/DNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
Je 1
Magnetfuß
Ambion™
Magnetfuß
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2846839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM10027
Chargennummer2846718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM10027
Chargennummer2893834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM10027
Chargennummer2908835 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberAM10027
Chargennummer2925097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberAM10027
Name des Produkts
Invitrogen™ Magnetständer-96 > Magnetständer-96