Learn More
Invitrogen™ IPTG (Dioxan-frei)
Lac-Operon-Induktor
184.00 € - 344.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei –20 °C lagern. |
Verpackungsart | Flasche |
Produktlinie | Ambion™ |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10685985
|
Invitrogen™
AM9464 |
5 g |
344.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10556735
|
Invitrogen™
AM9462 |
2 g |
184.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Invitrogen™ IPTG (Isopropyl-beta-D-Thiogalactosid) ist ein Induktor des Lac Operon und wird häufig in Verbindung mit X-GAL zur Bestimmung des Lac-Phänotyps rekombinanter Plasmide oder Phagen verwendet. IPTG wird auch eingesetzt, um die Expression klonierter Gene, die vom Lac-Operon kontrolliert werden, zu induzieren.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) | |
Flasche | |
Raumtemperatur |
Bei –20 °C lagern. | |
Ambion™ | |
Pulver |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.