Learn More
Invitrogen™ Power SYBR™ Green Cells-to-CT™ Kit
Probenvorbereitung bei Raumtemperatur in nur 7 Minuten
Marke: Invitrogen™ 4402954
1309.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Ambion Power SYBRGreen Cells-to-CT™ Kit bietet eine schnelle, einfache und stabile Methode, um direkt von kultivierten Zellen zu Echtzeit-PCR-Ergebnissen zu gelangen. Eine bahnbrechende Zelllyse- und RNA-Stabilisierungstechnologie eliminiert den mühsamen und zeitaufwändigen RNA-Aufreinigungsprozess vollständig. Das Power SYBRGreen Cells-to-CT-Kit wird von AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, LD, angetrieben, die mit Standard-Echtzeit-PCR höchste Spezifität bietet.
- Enthält optimierte Reagenzien für effizientes Arbeiten direkt nach dem Auspacken
- Die einfache, effektive Cells-to-CT-Technologie ermöglicht die Probenvorbereitung bei Raumtemperatur in nur 7 Minuten, einschließlich der DNase-Behandlung
- Validierte Genauigkeit, außergewöhnliche Reproduzierbarkeit und maximale Empfindlichkeit von 10 bis 100.000 Zellen pro Probe; Ergebnisse, die denen aus gereinigter RNA entsprechen
Außergewöhnlich einfach Das Protokoll beginnt mit einem einfachen 7-minütigen Probenvorbereitungsverfahren. Zunächst werden die Zellen in PBS gewaschen und dann 5 Minuten lang bei Raumtemperatur lysiert; die DNase-Behandlung kann gleichzeitig erfolgen. Die Lysereaktion wird gestoppt, und die Probe ist dann für reverse Transkription oder Lagerung bei –20 °C über bis zu 5 Monate bereit. Da Proben direkt in Kultur-Wells (96- oder 384-Well) verarbeitet werden können, werden Arbeitsaufwand, Probenverluste oder Transferfehler minimiert, was zu höherer Reproduzierbarkeit führt. Nach der Probenvorbereitung wird ein Teil des Zelllysats einer RT-Reaktion hinzugefügt, gefolgt von einer Echtzeit-PCR unter Verwendung des mitgelieferten Mastermix.
Außergewöhnliche LeistungUm die Leistung des Kits zu demonstrieren, wurden Replizierungsexperimente entweder mit der herkömmlichen RNA-Aufreinigung und der Echtzeit-PCR-Analyse oder mit dem Power SYBRGreen Cells-to-CT Kit durchgeführt. Das Kit zeigt eine vergleichbare Leistung wie die Ergebnisse, die mit gereinigter RNA zur Analyse von 10 bis 100.000 Zellen erzielt wurden. Darüber hinaus erwiesen sich Empfindlichkeit, Effizienz und Dynamikbereich gegenüber Lysat-Kits von Mitbewerbern als überlegen. Die mit dem Kit vorbereiteten Proben wurden auf Kompatibilität mit verschiedenen Echtzeit-PCR-Plattformen getestet, darunter Applied Biosystems, Roche und Bio-Rad.
- PCR-Methode: Zweistufige qRT-PCR
- Reinheitsgrad/Qualitätsklasse: LD (niedrige DAN)
- Passiver Referenzfarbstoff: ROX (vorgemischt)
- Polymerase: AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase
Begleitprodukt:
Das SybrGreen Cells-to-CT Kontrollkit (Kat. Nr. 4402959) enthält eine Xeno™ RNA-Kontrolle und ein Primer-Set und wird zur Überwachung der Effizienz der Zelllyse und der Amplifikationshemmung in Cells-to-CT-Reaktionen empfohlen.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basiertes Genexpressions-Profiling, Echtzeit-PCR direkt aus Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Stopplösung, DNase I und 20X RT-Enzymgemisch bei –20 °C lagern. Lyselösung, 2X SYBR™RT-Puffer und Power SYBR™Green PCR-Mastermix bei 4 °C lagern. Nukleasefreies Wasser bei Raumtemperatur lagern. | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7000 System, 7200 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Echtzeit-PCR-System, GeneAmp 5700, GeneAmp 9600, StepOnePlus™, Standardmodus, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System | |
SYBR® Green | |
Cells-to-CT™, SYBR™ | |
LD (Low DNA) | |
M-MLV | |
RT-PCR | |
Integrierter Heißstart | |
Zellen |
SYBR | |
Standard | |
Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich | |
ROX (vorgemischt) | |
5 min | |
100 Reaktionen | |
Trockeneis | |
20X | |
100 Reaktionen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.