Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Isolations-Kit, ohne Phenol
Erhältlich mit und ohne Phenol
Marke:  Invitrogen™ AM1561
467.64 EUR gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10547465
  • 546.00 € / 200 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 30 ml miRNA-Waschlösung I; 50 ml Waschlösung 2/3; 80 Entnahmeröhrchen; 40 Filterkartuschen; 100 ml Lyse/Bindungspuffer; 10 ml miRNA Homogenat-Additiv; 100 ml Phenolsäure:Chloroform; 1.4 ml Gelladepuffer II; 5 ml Elutionslösung
Beschreibung
Beschreibung
Das mirVana™ miRNA Isolation Kit nutzt ein schnelles Verfahren zur Isolierung kleiner RNA aus Gewebe und Zellen mit einer effektiven Methode basierend auf Glasfaserfiltern (GFF). Die Methode isoliert Gesamt-RNA mit einer Größe im Bereich von kb bis zu 10-mers. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für entweder 40 Isolierungen von Gesamt-RNA (einschließlich kleiner RNA) oder 20 verschiedener großer und kleiner RNA-Fraktionen. Phenol muss separat erworben werden. Merkmale dieses Kits:
• Effiziente Isolierung kleiner RNA-haltiger Gesamt-RNA
• Anreicherung kleiner RNA (weniger als 200 nt) zur Erhöhung der Empfindlichkeit bei nachgeschalteten Analysen
• Einfaches, 30-minütiges Verfahren
• Ideal für miRNA-, siRNA-, shRNA- und snRNA-Analysen
• Kompatibel mit praktisch allen Zell- und Gewebetypen
Effiziente Rückgewinnung kleiner RNA
Aktuelle RNA-Aufreinigungsverfahren basieren auf der organischen Extraktion, gefolgt von Alkoholausfällung oder Adsorption der Nukleinsäure-Moleküle auf einer GFF- oder Silikatmatrix. Leider erfordert das Verfahren eine Alkoholausfällung, die zeitaufwändig ist und kleine RNA nur mit geringem Ertrag gewonnen wird. Letzteres Verfahren führt normalerweise zu einem erheblichen Verlust wesentlicher Mengen kleiner RNA. Das mirVana™ miRNA Isolation Kit nutzt organische Extraktion gefolgt von einer Aufreinigung über einen Glasfaserfilter (GFF) unter speziellen Bindungs- und Waschbedingungen. Dies hat zur Folge, dass das Kit effektiv die gesamte RNA — von großer mRNA und ribosomaler RNA bis zu 10-mere — aus praktisch allen Zell- und Gewebearten gewinnen kann. Das mirVana™ miRNA-Isolierungskit ermöglicht die Isolierung kleiner RNA-haltiger Gesamt-RNA aus Proben aus 102–107 Kulturzellen oder 0,5–250 mg Gewebe.
Anreicherung kleiner RNA
Zusätzlich zur effizienten Aufreinigung aller RNA, die größer als 10 nt ist, bietet das mirVana™ miRNA-Isolierungskit auch Verfahren zur Isolierung von RNA-Fraktionen, die speziell bei kleinen RNA-Spezies angereichert oder dezimiert sind. Durch das Anreicherungsverfahren im mirVana™ miRNA-Isolierungskit können RNA-Moleküle mit einer Größe von ∼200 nt und weniger bei der Aufreinigung auf effiziente Weise von den größeren RNA-Spezies getrennt werden. Das daraus resultierende RNA-Präparat ist in hohem Maße mit miRNAs, siRNAs und/oder snRNAs angereichert. Durch die Anreicherung kleiner RNA mit dem mirVana™ miRNA-Isolierungskit lässt sich kleine RNA mit weniger Hintergrund präziser nachweisen, als mit dem gleichen Assay mit dem Gesamt-RNA-
Zubehörprodukt
Das mirVana™ miRNA-Isolierungskit ist ideal für alle, die nach einem kompletten Kit mit saurem Phenol:Chloroform suchen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 30 ml miRNA-Waschlösung I (Raumtemperatur)
• 50 ml Waschlösung 2/3 (Raumtemperatur)
• 80 Entnahmeröhrchen (Raumtemperatur)
• 40 Filterkartuschen (Raumtemperatur)
• 100 ml Lyse-/Bindungspuffer (4 °C)
• 10 ml miRNA-Homogenat-Additiv (4 °C)
• 1,4 ml Gel-Ladepuffer II (-20 °C)
• 5 ml Elutionslösung (-20 °C, 4 °C oder Raumtemperatur)
30 min
Bakterien, Zellen, Pflanzenproben, Gewebe, virale Proben, Hefe, Zellen, Pflanzenproben, Gewebe, virale Proben, Hefe, Enzymatische Reaktionen
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
40 Preps
Bis zu 250 mg Gewebe, bis zu 10^7 Zellen
Spin-Säule (Glasfaserfilter), Organische Extraktion
100 μl
Gesamt-RNA, Transkriptom-RNA, siRNA, snRNA, Mikro-RNA
microRNA-Analyse
Raumtemperatur
Cells: ≤16 μg RNA per 50,000 cells
Tissue: ≤160 μg per 5 mg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • mirVana miRNA Isolation Kit, without phenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid, compound with guanidine(1:1), 2-Mercaptoethanol, Formamide, Thiocyanic acid, compo