Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo Negative Control #1 siRNA
Ambion™ In-vivo-Negativkontrolle Nr. 1 siRNA
361.00 € - 3015.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Die siRNA (Annealing) wird bei Umgebungstemperatur als getrocknete Oligonukleotide in einem einzigen Röhrchen zusammen mit 1,75 ml nukleasefreies Wasser zur Resuspension geliefert. Bei oder unter –20 °C lagern. |
---|---|
Regelungsart | Negativkontrolle |
RNAi Type | siRNA |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNAi, Transfektion |
Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15521104
|
Invitrogen™
4457287 |
5 nmol |
361.00 €
5 Nanomol |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15561114
|
Invitrogen™
4459405 |
50 nmol |
920.00 €
50 Nanomol |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15541104
|
Invitrogen™
4457289 |
250 nmol |
3015.00 €
250 Nanomol |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Ambion™ In-vivo-siRNA-KontrollenWas sind Ambion™ In-vivo-siRNAs?
Ambion™ In-vivo-siRNAs wurden mit dem bewährten Silencer™ Select Algorithmus entwickelt und enthalten chemische Modifikationen für eine überragende Serumstabilität bei In-vivo-Abgabe. Die zusätzliche Serumstabilität beeinträchtigt nicht die Leistungsfähigkeit der siRNAs. Ambion™ In-vivo-siRNAs haben sich als nicht toxisch in vivo (Maus) und nicht immunogen (zellbasierte Assays) erwiesen. In zellbasierten Assays weisen Ambion™ In-vivo-siRNAs eine äquivalente oder bessere Potenz auf als Silencer™ Select-siRNAs. Das Ergebnis ist ein besseres Vertrauen in Ihre In-vivo-RNAi-Experimente, ein besserer Knock-down in Kombination mit einer effizienten Darreichungsform und die Gewährleistung begrenzter nicht spezifischer Effekte.
siRNA-Negativkontrollen
– siRNAs mit Sequenzen, die gegen kein Genprodukt gerichtet sind – sind entscheidend, um die Folgen einer siRNA-Verwendung abzuschätzen und eine Referenzlinie für den Vergleich von Proben, die mit siRNAs behandelt wurden, bereitzustellen. Ambion™ In-vivo-siRNAs besitzen keine signifikante Sequenzähnlichkeit mit humanen, Maus- oder Ratten-Gensequenzen. Bei Microarray-Analysetests zeigten diese Negative Control siRNAs nur minimale Auswirkungen auf die Genexpression. Darüber hinaus wurden diese Negativkontroll-siRNAs in multiparametrischen zellbasierten Assays getestet und in den getesteten Zelllinien wurde kein signifikanter Einfluss auf Zellproliferation, Lebensfähigkeit oder Morphologie nachgewiesen.
Qualitätskontrolle
Ambion™ synthetisiert und reinigt jede Ambion™ In-vivo-siRNA in hochmodernen Einrichtungen, um höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Im Rahmen unserer strengen Qualitätskontrolle wird jedes RNA-Oligonukleotid mit MALDI-TOF-Massenspektrometrie analysiert, und die Reinheit wird durch ein analytisches HPLC-System überwacht. Jede gebundene siRNA wird durch Gel-Elektrophorese auf ein korrektes Annealing der Stränge geprüft, um ein Höchstmaß an Qualität zu gewährleisten. Das Ergebnis ist eine hochwertige siRNA, die aufgereinigt und gebrauchsfertig ist.
In-vivo-fähige Kontrollen
Unsere In-vivo-fähigen Kontroll-siRNAs unterliegen dieser zusätzlichen Aufreinigung und Teststufe, die für die Einführung von siRNAs in Tiere erforderlich ist. Nach der HPLC-Aufreinigung und der Anlagerung wird jede siRNA mit einem Verfahren weiter gereinigt, das überschüssiges Salz über eine halbdurchlässige Membran entfernt. Das Ergebnis ist eine hochreine siRNA mit minimalem Salzgehalt, die für In-vivo-Anwendungen geeignet ist. In-vivo-siRNAs werden dann steril gefiltert und auf das Vorhandensein von Endotoxin getestet. Bei Konzentrationen von 50 μM in Gegenwart von entionisiertem Wasser enthalten In-vivo-fähige siRNAs unter 5,0 mM Na+, unter 0,06 mM K+ und unter 0,02 mM Mg2+.
Spezifikation
Die siRNA (Annealing) wird bei Umgebungstemperatur als getrocknete Oligonukleotide in einem einzigen Röhrchen zusammen mit 1,75 ml nukleasefreies Wasser zur Resuspension geliefert. Bei oder unter –20 °C lagern. | |
siRNA | |
Unkonjugiert | |
siRNA | |
Raumtemperatur |
Negativkontrolle | |
RNAi, Transfektion | |
Ambion™ | |
In vivo, HPLC |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.