Learn More
Invitrogen™ Humane Plazenta, Gesamt-RNA
Artikelnummer. 10219384
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10219384
Marke: Invitrogen™ AM7950
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Höchste Qualität, microRNA-zertifiziert
Die qualitativ hochwertigste RNA von Invitrogen ist mit DNase behandelt, unterliegt unübertroffenen Qualitätskontrollstandards und ist zertifiziert für kleine RNAs (miRNA, siRNA und snRNA). Ein 100 μg-Röhrchen enthält eine Konzentration von 1 mg/ml. Unversehrtheit von mRNA, genomische DNA-Kontamination, Vorhandensein/Fehlen enzymatischer Inhibitoren und Kontamination ribosomaler RNA in Poly(A)-Proben sind wichtige Aspekte, die zur Beurteilung der Qualität von FirstChoice™ RNAs herangezogen werden. Die Proben werden mit Invitrogen RNA-Isolationsreagenzien verarbeitet, um hochreine, intakte RNA zu erzeugen. Mittels einer stringenten DNase-Behandlung wird sichergestellt, dass die RNA für jede nachfolgende Anwendung, einschließlich RT-PCR, einsatzbereit ist. Da es unmöglich ist, jedes DNA-Molekül aus einer RNA-Probe zu entfernen, wird jede Probe analysiert, um sicherzustellen, dass die DNA-Kontamination nicht signifikant ist. Die Integrität der RNA wird durch Kapillar-Elektrophorese mit dem Agilent™ 2100 Bioanalysator verifiziert.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Zertifizierungen
Für microRNA zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung Bei oder unter -70 °C lagern. Mehrere Gefrier– und Auftauzyklen vermeiden. Aliquoten des Produkts können kurzfristig bei -20 °C gelagert werden NICHT IN FROSTFREIEM GEFRIERGERÄT LAGERN.
Spezies Human
Probentyp Gesamt-RNA
Produktlinie Ambion
Reinheit Für microRNA zertifiziert
Menge 100 μg
Probenbehandlung DNase-behandelt
Probenquelle Normalgewebe
Versandbedingung Trockeneis
Gewebe Plazenta