Learn More
Invitrogen™ Ambion™ DNase I (RNase-frei)
Unspezifische Endonuklease, die doppel- und einzelsträngige DNA sowie Chromatin abbaut
361.00 € - 950.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
---|---|
Versandbedingung | Trockeneis |
Enzym | DNase |
Produkttyp | DNase I |
Produktlinie | Ambion™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10229144
|
Invitrogen™
AM2222 |
2000 E |
361.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10239144
|
Invitrogen™
AM2224 |
5 x 2000 E |
950.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
DNase I funktioniert durch Hydrolyse von Phosphodiesterverbindungen, wodurch Mono- und Oligonukleotide mit der 5'-Phosphat- und 3'-Hydroxylgruppe erzeugt werden. RNase-freie DNase I wird empfohlen, um DNA in Gegenwart von RNA abzubauen. Ohne RNase ist muss die Integrität von RNA erhalten bleiben. So wird DNase I zum Beispiel häufig zum Entfernen von Template-DNA nach einer In-vitro-Transkription sowie zum Entfernen kontaminierender DNA in Gesamt-RNA-Proben (insbesondere aus transfizierten Zellen, die Plasmid-DNA enthalten können) verwendet, die für Ribonuklease-Protection-Assays, für Verkürzungen von cDNA-Bibliotheken und für die RT-PCR eingesetzt werden.
- Untersucht auf kontaminierende RNase- und Protease-Aktivität
- Die Funktionalität wird durch Aufspaltung humaner genomischer DNA, gefolgt von einer quantitativen Echtzeit-PCR zum Nachweis nicht aufgespaltener DNA bestimmt
- Erfordert zum Erzielen einer maximalen Aktivität zweiwertige Kationen (Mg2+ und Ca2+ bei jeweils ca. 5 mM und 0,5 mM) und hat einen optimalen pH-Wert von 7,8.
- Einheiten-Definition: Eine Einheit ist die zum vollständigen Abbau von 1 μg DNA in 10 min bei 37 °C erforderliche Enzymmenge und entspricht 0,04 Kunitz-Einheiten
Als Alternative zu Rinder-DNase I dient rekombinante DNase I (Bestellnr. Nr. AM2235). Eine aktivere, salztolerante DNase finden Sie bei den TURBO™ DNase-Produkten (Bestellnr. Nr. AM2239 und AM2238).
PCR & Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
-20 °C | |
DNase | |
Ambion™ |
Trockeneis | |
DNase I |