Learn More
Invitrogen™ DNA Binding Beads for MagMAX™-96 DNA Multi-Sample Kit
Aufreinigung in einer Stunde
Marke: Invitrogen™ 4489112
92.15 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beinhaltet: 1 Röhrchen
Beschreibung
Kann verwendet werden mit: 7500 Fast System, 7500 System, 7900 HT Fast System, 7900HT System, Ion Personal Genome Machine™ (PGM™) System, KingFisher™ magnetischer Flex-Partikelprozessor, MagMAX™ Express-96-Deepwell magnetischer Partikelprozessor, MagMAX™ Express-96 magnetischer Standard-Partikelprozessor, OpenArray™
- Diese im MagMAX-96 DNA Multi-Sample Kit (Kat.- Nr. 4413020, 4413021, 4413022) enthaltenen DNA-Bindebeads sind separat erhältlich für Anwendungen, die mehr DNA-Bindebeads benötigen als im Kit enthalten sind. DNase-frei
PCR & Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Spezifikation
1 Röhrchen, bei 2 – 8 °C lagern; NICHT EINFRIEREN. | |
Magnetic Bead | |
Genomische DNA | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR) | |
96 Aufreinigungen | |
DNA-Bindungs-Bead | |
DNase-frei | |
1 h |
96-Well-Platte | |
Blut, Buccal DNA Collector™ Probe, Bukkalproben, Wangenabstrich, Zellen, Flüssige Proben (z. B. Serum), Speichel, Gewebe (Säugetiere), Urin, Vollblut (Säugetiere) | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion PGM™ System, KingFisher™ Flex Magnetpartikel-Prozessor, OpenArray™, MagMAX™ Express-96 Standard-Magnetpartikel-Prozessor, MagMAX™ Express-96 Deep Well-Magnetpartikel-Prozessor | |
Kompatibel mit hohem Durchsatz, nicht kompatibel mit hohem Durchsatz (manuell), automatisierte Protokolle | |
MagMAX™ | |
96 Aufreinigungen | |
Genomische DNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.