Learn More
Invitrogen™ DEPC-behandeltes Wasser
Click to view available options
Menge:
10 x 50 ml
1 x 100 ml
1 x 500 ml
5 x 100 ml
1 x 1000 ml
4 x 1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4000 Milliliter
500 Milliliter
500 Stück
Beschreibung
Ambion DEPC-behandeltes Wasser ist Nuklease-frei zertifiziert. DEPC-behandeltes Wasser wird vor und nach der Verpackung autoklaviert, um die Sterilität und Inaktivierung von DEPC sicherzustellen. Es wird rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 6 bis 8 |
| Güte | Molekularbiologie |
| Verpackung | Flasche |
| Behandlung(en) | DEPC-behandelt |
| Menge | 1 x 1000 ml |
| Reinigungsverfahren | Autoklaviert, membrangefiltert |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | Ambion™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.