Learn More
Invitrogen™ DEPC-behandeltes Wasser
Artikelnummer. 10289104
Click to view available options
Menge:
10 x 50 ml
1 x 100 ml
1 x 500 ml
5 x 100 ml
1 x 1000 ml
4 x 1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4000 Milliliter
500 Milliliter
500 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10289104
Marke: Invitrogen™ AM9915G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Autoklaviert, zertifiziert nukleasefrei
Ambion DEPC-behandeltes Wasser ist Nuklease-frei zertifiziert. DEPC-behandeltes Wasser wird vor und nach der Verpackung autoklaviert, um die Sterilität und Inaktivierung von DEPC sicherzustellen. Es wird rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Güte Molekularbiologie
Verpackung Flasche
Behandlung(en) DEPC-behandelt
Menge 1 x 100 ml
Reinigungsverfahren Autoklaviert, membrangefiltert
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Ambion
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.