Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Kit
Zur Durchführung einer Expressionsanalyse ohne RNA-Aufreinigung direkt aus kultivierten Zellen
Marke: Invitrogen™ A25603
Beschreibung
Das Cells-to-CT 1-Schritt TaqMan Kit ist ein Einzelröhrchen-Format des RT-PCR-Schritts, das den “sample to answer”-Arbeitsablauf optimiert. Durch die Kombination der einfachen Cells-to-CT Lysetechnologie mit der schnellen Durchlauf-Funktion des 1-Schritt-RT-PCR-Mastermix können Sie schneller Ergebnisse erzielen, wenn die Probenbehandlung eingeschränkt ist.
- Vollständig: Der optimierte Arbeitsablauf umfasst Reagenzien für die Zelllyse mit gDNA-Entfernung und TaqMan 1-Schritt-RT-PCR-Mastermix
- Schneller als je zuvor: 7-minütige Probenvorbereitung, einschließlich DNase-Behandlung, kombiniert mit einem 28-minütigen Real-Time RT-PCR-Schritt, ermöglicht einen ca. 35-minütigen „sample-to-answer“-Arbeitsablauf
- Einfach: 10 Schritte insgesamt (Probenvorbereitung und Echtzeit-RT-PCR kombiniert)
- Verlässlich: Genexpressionsanalysen mit 10–100.000 Zellen je Probe; Ergebnisse wie bei aufgereinigter RNA
- Praktisch: Enthält ausreichend Reagenzien für fünf Real-Time RT-PCRs für jede von Ihnen vorbereitete Zellprobe. So können Sie mehrere Ziele untersuchen oder RT-PCRs replizieren
TaqMan Primer-/Sondensätze sind separat erhältlich.
Das TaqMan Cells-to-CT Kontrollkit wurde für die Verwendung mit TaqMan Cells-to-CT Produkten entwickelt. Dieses Kit enthält eine endogene Kontrolle (ACTB) zur Normalisierung von Probenbeladungsvariabilitäten und eine künstliche XenoRNA™-Kontrolle und einen entsprechenden TaqMan Genexpressions-Assay zur Überwachung der Auswirkungen einer PCR-Inhibition. Zur Verwendung mit 7500 System, 7900HT Fast System, StepOnePlus System, QuantStudio Real-Time PCR-Systemen, Thermocycler StepOne System, ViiA 7 System, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System und 7900HT System.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Real-Time PCR-basierte Erstellung eines Genexpressionsprofils
Spezifikation
• Lyselösung, 5,5 ml, bei 2 – 8 °C lagern • DNase I, 55 µl bei -5 bis -30 °C lagern • Stopplösung 500 µl, bei -5 bis -30 °C lagern • TaqMan™ einstufiger qRT-PCR-Mix, 2,5 ml, bei -5 bis -30 °C lagern |
|
Tube | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, Real-Time PCR Systeme oder Thermocycler, 7500 Fast Dx System, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System | |
Cells-to-CT™, TaqMan™ | |
100 preps | |
100 Reaktionen | |
Säugetierzellen | |
5,5 mL |
Primer-Sonde | |
Hoch | |
Schnell oder standardmäßig | |
Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich | |
Einstufiges qPCR-Kit | |
Genexpression | |
Zelllyse | |
10-100,000 Cells |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.