Learn More
Invitrogen™ Cells-to-cDNA™ II Cell Lysis Buffer (10 ml Bottle)
Ambion Cells-to-cDNA II Kit Komponente
Marke: Invitrogen™ AM8723
1182.72 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Der gleiche Lysepuffer, der im Invitrogen Cells-to-cDNA™ II Kit vorhanden ist. Lieferumfang: fünf 10 ml-Flaschen.
PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR direkt aus Proben, reverse Transkription, cDNA-Synthese direkt aus Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
Zelllysepuffer | |
Trockeneis |
Ambion™, Cells-to-cDNA™ | |
5 x 10 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
1Stunden
2Minuten
34Sekunden
14Neues Angebot Jetzt sparen