Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ Bulk Lysis Reagents
Beschreibung
Beinhaltet
Lyselösung (124 ml), Stopplösung (12,5 ml), DNase (1,25ml)
Cells-to-CT™ Mit dem TaqMan™ Genexpressions-Cells-to-CT Kit werden Lysereagenzien mitgeliefert. Sie können separat Lyselösung in größeren Mengen als im Kit mitgeliefert bestellen. Folgende Reagenzien sind enthalten: Lyselösung, Stopplösung und DNase. Mit dem TaqMan Genexpression Cells-to-CT Kit können Forscher Genexpressionsanalysen einfach mit kultivierten Zellen ohne Aufreinigung der RNA durchführen.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, PCR und Echtzeit-PCR, RNA-Extraktion, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR direkt aus Proben, Total-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus Tierzellen und Gewebe
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Dieses Kit enthält: Lyselösung (124 ml): Bei 4 °C lagern Stopplösung (12,5 ml): Bei -20 °C lagern DNase (1,25 ml): Aufbewahrung bei -20 °C |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich |
| Anzahl Reaktionen | 2500 reactions |
| Produktlinie | Cells-to-CT |
| Produkttyp | Zelllysepuffer |
| Menge | 2.500 Reaktionen |
| Versandbedingung | Trockeneis |