Learn More
Invitrogen™ Buffer Kit, RNase-free
Vollständiges Kit für RNA-Analyseverfahren
Marke: Invitrogen™ AM9010
286.40 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Invitrogen Pufferkit bietet hochwertige, RNase-freie Puffer für entscheidende RNA-Analyseverfahren. Das Kit besteht aus jeweils einer 100 ml-Flasche der folgenden Lösungen: 1 M Tris pH 7,0; 1 M Tris pH 8,0; 5 M NaCl, 1 M MgCl2; 0,5 M EDTA pH 8,0; 2 M KCl, 5 M Ammoniumacetat und DEPC-behandeltes H2O. Ammoniumacetat ist steril gefiltert. Alle anderen Lösungen werden nach dem Verpacken autoklaviert, um Sterilität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Die Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Kit | |
Ambion™ | |
1 set | |
miRNA-Analyse |
Flüssig | |
Puffer-Kit | |
DNase-frei, RNase-frei | |
Raumtemperatur | |
8 x 100 l |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.