Learn More
Invitrogen™ Barrier (Filter) Tips, 200 μL size
Aerosolfilter verhindert Kreuzkontamination von Proben
Marke: Invitrogen™ AM12655
Weitere Details : CAS : 9048-46-8 Netto-Gewicht : 1.51750kg
Beinhaltet: Zehn Racks mit je 8 x 12 Spitzen
Beschreibung
Kompatibel mit Eppendorf™, Finnpipette, Oxford Benchmate™, Pipetman™, Proline™, Rainin, Socorex und Pipettierern anderer Hersteller.
- Spitzen sind RNase- und DNase-frei und ideal für den Umgang mit RNA, PCR-Anwendungen und die Arbeit mit Radioisotopen oder toxischen Chemikalien
- Jede Spitzencharge wird strengen Tests auf RNase unterzogen und ist als Nuklease-frei zertifiziert
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNA-Extraktion, Echtzeit-PCR (qPCR), Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Transkriptom-RNA-Isolierung, mRNA-Isolierung, microRNA-Isolierung
Spezifikation
200 μl | |
Steril | |
Racks | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Universelle Passform |
Gefiltert | |
Autoklavierbar | |
Universelle Passform | |
Raumtemperatur | |
InvitrogenTM |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.