Learn More
Amberlyst™ A-26(OH), Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483597
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Amberlyst™ A-26(OH) is widely utilized to catalyze reactions such as aldol condensation and carbonylation. It is used to remove the anionic transition metal complexes from aqueous and non-aqueous mediums, acids and mercaptans from hydrocarbons and other non-polar solvents. It plays an essential role for the removal of oleic acid from chlorinated hydrocarbons and acids from phenol-acetone solutions. It is actively involved in the determination of cadmium by flow injection atomic absorption spectrometry and as packaging material for column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Amberlyst|r A-26(OH) wird häufig verwendet, um Reaktionen wie Aldol-Kondensation und Karbonylierung zu katalysieren. Sie wird verwendet, um die anionischen Übergangsmetallkomplexe aus wässrigen und nicht wässrigen Medien, Säuren und Mercaptanen aus Kohlenwasserstoffen und anderen unpolaren Lösungsmitteln zu entfernen. Sie spielt eine wesentliche Rolle bei der Entfernung von Ölsäure aus chlorierten Kohlenwasserstoffen und Säuren aus Phenol-Aceton-Lösungen. Sie ist aktiv an der Bestimmung von Cadmium durch die Atomabsorptionsspektrometrie mit Durchflussinjektion und als Verpackungsmaterial für die Säulenchromatographie beteiligt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Die Exposition gegenüber Luft absorbiert Kohlendioxid. Unverträglich mit starken Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39339-85-0
MDL-Nummer MFCD00145579
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlyst™ A-26(OH)
Namenshinweis ion exchange resin
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amberlite A-26(OH), ion exchange resin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: amberlyst A 26