Learn More
Amberlyst™ 15, trocken, Ionenaustauscher-Harz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2885564 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10286540
Marke: Thermo Scientific Acros 202140250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 9037-24-5 | MFCD00145841
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9037-24-5
Summenformel MFCD00145841
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00145841
InChI-Schlüssel YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80972
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlyst™ 15
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis:% <0.300mm: <1.0%
Verpackung Kunststoffflasche
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Merck Index 15, 377
Menge 25 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amberlyst 15 ion-exchange resin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.