Learn More
Amberlyst™ 15, trocken, Ionenaustauscher-Harz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amberlyst™ 15 |
| Physikalische Form | Perlen |
| Partikelgröße | Particle size analysis:% <0.300mm: <1.0% |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Fieser | 05,355; 06,302; 09,256 |
| Merck Index | 15, 377 |
| Menge | 25 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Amberlyst 15 ion-exchange resin
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.