Learn More
Amberlite XAD-16, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Amberlite XAD-16 is a polymeric adsorbent widely utilized for adsorption of organic substances from aqueous systems and polar solvents. It is useful for the removal of detergents from protein solutions. It is also used in the recovery and purification of antibiotics, water soluble steroids, amino acids and proteins. It plays a vital role in the removal of non polar compounds from polar solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Amberlite XAD-16 ist ein polymeres Adsorptionsmittel, das häufig für die Adsorption organischer Substanzen aus wässrigen Systemen und polaren Lösungsmitteln verwendet wird. Es ist nützlich für die Entfernung von Reinigungsmitteln aus Proteinlösungen. Es wird auch zur Gewinnung und Aufreinigung von Antibiotika, wasserlöslichen Steroiden, Aminosäuren und Proteinen verwendet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Entfernung unpolarer Verbindungen aus polaren Lösungsmitteln.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Amberlite XAD-16 ist ein polymeres Adsorptionsmittel, das häufig für die Adsorption organischer Substanzen aus wässrigen Systemen und polaren Lösungsmitteln verwendet wird. Es ist nützlich für die Entfernung von Reinigungsmitteln aus Proteinlösungen. Es wird auch zur Gewinnung und Aufreinigung von Antibiotika, wasserlöslichen Steroiden, Aminosäuren und Proteinen verwendet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Entfernung unpolarer Verbindungen aus polaren Lösungsmitteln.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Amberlite XAD-16 |
Merck Index | 14,382 |
Menge | 500 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |