Learn More
Amberlite™ IRC-748, Ionenaustauscher-Harz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315345
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11315345
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19570.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 79620-28-3
Amberlite™ IRC-748, ion exchange resin is used as a chelating resin with high affinity for heavy metal cations compared to alkali or alkaline earth metals. It is also utilized in metal-chelation applications. Further, it is used in purification of brine in the chloralkali industry as well as the purification of process streams having trace metals. In addition to this, it is used in the electroplating industry and in the recovery of heavy metals from hydrometallurgical leach streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Amberlite|r IRC-748, Ionenaustauschharz wird als chelatbildendes Harz mit hoher Affinität für Schwermetallkationen im Vergleich zu Alkali- und Erdalkalimetallen verwendet. Es wird auch in Metallchelationsanwendungen genutzt. Darüber hinaus wird es zur Reinigung von Sole in der Chloralkali-Industrie sowie zur Reinigung von Prozessströmen mit Spurenmetallen verwendet. Außerdem wird es in der Galvanikindustrie und bei der Rückgewinnung von Schwermetallen aus hydrometallurgischen Laugströmen eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79620-28-3
MDL-Nummer MFCD00132702
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite™ IRC-748
Namenshinweis ion exchange resin
Geruch Geruchsneutral
Merck Index 14,382
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.