Learn More
Amberlite™ IRA-900(Cl), Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375335
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9050-97-9
Summenformel C4H12ClN
Molekulargewicht (g/mol) 109.60
MDL-Nummer MFCD00132712
InChI-Schlüssel OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
IUPAC-Name Tetramethylazanium;Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite™ IRA-900(Cl)
Namenshinweis ion exchange resin
Geruch Geruchsneutral
Merck Index 14,382
Menge 250 g