Learn More
Fisherbrand™ Braune Glaskörbe mit Weithals und geraden Seiten ohne Kappen
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
Beschreibung
Ohne Schulterbereich für maximale Speicherkapazität Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 120 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 54 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 40 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bodenprobennahme und Umweltanwendungen |
Material | Glas |
Menge | 24 |
Verschlussfarbe | Keine Angabe |
Halsausführung | 58-400 |